Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 3-methyl-2-oxobutanoate
H53413.06 H53413.14
H53413.06EA 114 CHF
H53413.06 H53413.14
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 97%
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate
Purity: 97% CAS No.: 20201-24-5 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.410 Boiling Point: 62°/11mm Beilstein Reference: 1756668 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00009122
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 62 °C (11 mmHg)
Dichte: 0.989
Flash-Pt: 43 °C (109 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009122
CAS-Nummer: 20201-24-5
EINECS: 243-587-0
ADR: 3,III