(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
((2-Bromophenyl)ethynyl)trimethylsilane
H53402.03
H53402.06
H53402.14
H53402.03EA
62.6
CHF
H53402.03
H53402.06
H53402.14
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 38274-16-7
Molecular Formula: C11H13BrSi
Formula Weight: 253.21
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₃BrSi MW: 253,21 g/mol Siedepunkt: 60…80 °C (2 mmHg) Dichte: 1.19 Flash-Pt: >113 °C (235 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01321391 CAS-Nummer: 38274-16-7 |