Aktivkohle -20+40 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
45478.A3
45478.22
45478.36
45478.A3EA
273
CHF
45478.A3
45478.22
45478.36
Aktivkohle -20+40 mesh
Aktivkohle
CAS No.: 7440-44-0
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00133992
Formel:
C Melting Pt: 3550 °C Dichte: 2 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1362 ADR: 4.2,III REACH: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |