Lovastatin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H52792.06 H52792.14
H52792.06EA 176 CHF
H52792.06 H52792.14
Lovastatin 97%
Lovastatin
Purity: 97% CAS No.: 75330-75-5 Molecular Formula: C24H36O5 Formula Weight: 404.56 Melting Point: 175° MDL No.: MFCD00072164
Formel: C₂₄H₃₆O₅
Melting Pt: 175 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00072164
CAS-Nummer: 75330-75-5