(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: (S)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (S)-1-Boc-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, (2S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, N1-BOC protected, (S)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (S)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
H52727.03 H52727.06
H52727.03EA 171 CHF
H52727.03 H52727.06
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine 97%
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 119020-01-8 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Boiling Point: 98-112°/1mm UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD03419257
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Siedepunkt: 98…112 °C (1 mmHg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03419257
CAS-Nummer: 119020-01-8
ADR: 8,III