2-Butenylmagnesium chloride 0.5 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51171.AEEA 416 CHF
H51171.AE H51171.AP
2-Butenylmagnesium chloride 0.5 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
2-Butenylmagnesium chloride
Formel: C₄H₇ClMg
MW: 114,86 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01321226
CAS-Nummer: 6088-88-6
UN: 3399
ADR: 4.3,II