Cyclohexylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H51165.AE H51165.AP
H51165.AEEA 97.8 CHF
H51165.AE H51165.AP
Cyclohexylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Cyclohexylmagnesium chloride
CAS No.: 931-51-1 Molecular Formula: C6H11ClMg Formula Weight: 142.91 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00003816
Formel: C₆H₁₁ClMg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003816
CAS-Nummer: 931-51-1
UN: 2924
ADR: 3,II