n-Propylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H51162.AE H51162.AP
H51162.AEEA 120 CHF
H51162.AE H51162.AP
n-Propylmagnesium chloride 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
n-Propylmagnesium chloride
CAS No.: 2234-82-4 Molecular Formula: CH3CH2CH2MgCl Formula Weight: 102.85 UN No.: UN3399 MDL No.: MFCD00000474
Formel: C₃H₇ClMg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000474
CAS-Nummer: 2234-82-4
UN: 3399
ADR: 4.3,II