3-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H51161.ADEA 347 CHF
H51161.AD H51161.AE
3-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
3-Chlorophenylmagnesium bromide
CAS No.: 36229-42-2 Molecular Formula: C6H4BrClMg Formula Weight: 215.76 UN No.: UN2924 MDL No.: MFCD00672003
Formel: C₆H₄BrClMg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672003
CAS-Nummer: 36229-42-2
UN: 2924
ADR: 3,II