6-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-carbonitril 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile, 6-Methoxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
H51082.03 H51082.06
H51082.03EA 227 CHF
H51082.03 H51082.06
6-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-carbonitril 99%
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 943-03-3 Molecular Formula: C9H6N2OS Formula Weight: 190.22 MDL No.: MFCD00010537
Formel: C₉H₆N₂OS
MW: 190,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010537
CAS-Nummer: 943-03-3