1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H50985.03
H50985.MD
H50985.03EA
403
CHF
H50985.03
H50985.MD
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
CAS No.: 139062-96-7
Molecular Formula: C8H16N2O
Formula Weight: 156.23
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD07367773
Formel:
C₈H₁₆N₂O MW: 156,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07367773 CAS-Nummer: 139062-96-7 ADR: 8,III |