3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50784.03 H50784.MD
H50784.03EA 258 CHF
H50784.03 H50784.MD
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine 95%
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine
Purity: 95% CAS No.: 46196-54-7 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 MDL No.: MFCD08060984
Formel: C₁₁H₁₅NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08060984
CAS-Nummer: 46196-54-7