3-(2-Oxocyclohexyl)propanenitrile 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50722.03 H50722.06
H50722.03EA 87.5 CHF
H50722.03 H50722.06
3-(2-Oxocyclohexyl)propanenitrile 99%
3-(2-Oxocyclohexyl)propanenitrile
Purity: 99% CAS No.: 4594-78-9 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Boiling Point: 138-142°/10mm UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00013797
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151.21 g/mol
Siedepunkt: 138…142 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.021
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013797
CAS-Nummer: 4594-78-9
EINECS: 224-991-6
ADR: 6.1 III