N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50584.03 H50584.06
H50584.03EA 183 CHF
H50584.03 H50584.06
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine 98%
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-N,N-dimethylamine
Purity: 98% CAS No.: 50638-54-5 Molecular Formula: C10H14BrN Formula Weight: 228.13 MDL No.: MFCD00100113
Formel: C₁₀H₁₄BrN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100113
CAS-Nummer: 50638-54-5