4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H50323.03
H50323.06
H50323.03EA
111
CHF
H50323.03
H50323.06
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine 98%
Purity: 98%
CAS No.: 24715-90-0
Molecular Formula: C8H18N2
Formula Weight: 142.25
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00192591
Formel:
C₈H₁₈N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00192591 CAS-Nummer: 24715-90-0 ADR: 8,III |