1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H50225.03
H50225.06
H50225.03EA
158
CHF
H50225.03
H50225.06
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 2644-93-1
Molecular Formula: C7H10N2O
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 80-83°
Boiling Point: 132°/12mm
MDL No.: MFCD00159623
Formel:
C₇H₁₀N₂O MW: 138.17 g/mol Siedepunkt: 132 °C (12 mmHg) Melting Pt: 80…83 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00159623 CAS-Nummer: 2644-93-1 |