Boc-Cys(Et)-OH
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(ethylthio)propanoic acid
H50216.03 H50216.06
H50216.03EA 164 CHF
H50216.03 H50216.06
Boc-Cys(Et)-OH
Boc-Cys(Et)-OH
CAS No.: 16947-82-3 Molecular Formula: C10H19NO4S Formula Weight: 249.33 MDL No.: MFCD00076919
Formel: C₁₀H₁₉NO₄S
MW: 249,325 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00076919
CAS-Nummer: 16947-82-3