Palladium 10% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) Type 39
Lieferant: Thermo Scientific
H37431.06 H37431.14 H37431.22
H37431.06EA 315 CHF
H37431.06 H37431.14 H37431.22
Palladium 10% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) Type 39
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Solid Appearance: Dark grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Formel: Pd
MW: 106,420 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III