Palladium : Platinum (4:1) auf Kohlenstoff, Paste E101023-4/1
Lieferant: Thermo Scientific
H37009.22EA 0 CHF
H37009.22 H37009.06
Palladium : Platinum (4:1) auf Kohlenstoff, Paste E101023-4/1
Palladium : Platinum
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03613605
CAS-Nummer: 7440-05-3