Palladium : Platinum (2.5:2.5)% auf Kohlenstoff, Paste Type 122
Lieferant: Thermo Scientific
H36548.14EA 540 CHF
H36548.14 H36548.22 H36548.06
Palladium : Platinum (2.5:2.5)% auf Kohlenstoff, Paste Type 122
Palladium : Platinum
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: Solid
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03613605
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03613605
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6