Platin 5% auf Kohlenstoff-Paste mit 50 % Wasser benetzt, sulfidiert B106032-5
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Platinium
H36544.06 H36544.14
H36544.06EA 185 CHF
H36544.06 H36544.14
Platin 5% auf Kohlenstoff-Paste mit 50 % Wasser benetzt, sulfidiert B106032-5
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: Solid Appearance: Dark grey to black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
MW: 195,08 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1