1-Octanol (natürlich) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98%
CAS No.: 111-87-5
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.825
Refractive Index: 1.4295
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -16°
Boiling Point: 193-195°
MDL No.: MFCD00002988
Formel:
H₃C(CH₂)₆CH₂OH Siedepunkt: 193…195 °C Melting Pt: –16 °C Dichte: 0.825 Flash-Pt: 81 °C (178 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002988 CAS-Nummer: 111-87-5 EINECS: 203-917-6 |