2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H34325.03 H34325.06
H34325.03EA 134 CHF
H34325.03 H34325.06
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 68800-33-9 Molecular Formula: C8H9ClO3S Formula Weight: 220.67 Melting Point: 60-64° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD08706420
Formel: C₈H₉ClO₃S
MW: 220,67 g/mol
Melting Pt: 60…64 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08706420
CAS-Nummer: 68800-33-9
ADR: 8,II