2-Amino-5-iodonicotinonitrile 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H34191.03
H34191.06
H34191.03EA
150
CHF
H34191.03
H34191.06
2-Amino-5-iodonicotinonitrile 97%
2-Amino-5-iodonicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 1347815-41-1
Molecular Formula: C6H4IN3
Formula Weight: 245.02
Melting Point: 193-197°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD20040120
Formel:
C₆H₄IN₃ MW: 245.02 g/mol Melting Pt: 193…197 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20040120 CAS-Nummer: 1347815-41-1 ADR: 6.1 III |