Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
H33756.03 H33756.06
H33756.03EA 56.1 CHF
H33756.03 H33756.06
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Purity: 97% CAS No.: 24922-02-9 Molecular Formula: C8H12O3 Formula Weight: 156.18 Boiling Point: 73°/1mm MDL No.: MFCD00184570
Formel: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Siedepunkt: 73 °C (1 mmHg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00184570
CAS-Nummer: 24922-02-9