2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2R,3R,4R)-2,3,5-Tris(benzyloxy)-4-hydroxypentanal
H33605.03
H33605.06
H33605.03EA
154
CHF
H33605.03
H33605.06
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Purity: 98%
CAS No.: 54623-25-5
Molecular Formula: C26H28O5
Formula Weight: 420.50
MDL No.: MFCD03425640
Formel:
C₂₆H₂₈O₅ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425640 CAS-Nummer: 54623-25-5 |