4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33184.03 H33184.06
H33184.03EA 102 CHF
H33184.03 H33184.06
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 40106-58-9 Molecular Formula: C11H11ClN2S Formula Weight: 238.74 Melting Point: 64-66° MDL No.: MFCD05865130
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂S
Melting Pt: 64…66 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05865130
CAS-Nummer: 40106-58-9