5-Hydroxynicotinonitrile 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H33006.MD
H33006.03
H33006.MDEA
155
CHF
H33006.MD
H33006.03
5-Hydroxynicotinonitrile 97%
5-Hydroxynicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 152803-24-2
Molecular Formula: C6H4N2O
Formula Weight: 120.11
Melting Point: 213-217°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD11044307
Formel:
C6H4N2O MW: 120,11 g/mol Melting Pt: 213…217 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11044307 CAS-Nummer: 152803-24-2 ADR: 6.1,III |