4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H32950.03
H32950.06
H32950.03EA
107
CHF
H32950.03
H32950.06
4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
4-Isopropylbenzenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 6335-39-3
Molecular Formula: C9H13NO2S
Formula Weight: 199.27
Melting Point: 103-106°
MDL No.: MFCD00457071
Formel:
C₉H₁₃NO₂S Melting Pt: 103…106 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00457071 CAS-Nummer: 6335-39-3 |