Agarose 6% B - CL, vernetzt, Kugeln
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32568.AUEA 1240 CHF
H32568.AU
Agarose 6% B - CL, vernetzt, Kugeln
Agarose
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: 1,040
Flash-Pt: 38 °C (100 °F)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
UN: 1170
ADR: 3,III