2-Chloro-N-cyclopropylacetamide 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H32456.09
H32456.18
H32456.09EA
58.9
CHF
H32456.09
H32456.18
2-Chloro-N-cyclopropylacetamide 97%
2-Chloro-N-cyclopropylacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 19047-31-5
Molecular Formula: C5H8ClNO
Formula Weight: 133.58
Melting Point: 80-84°
MDL No.: MFCD00276391
Formel:
C₅H₈ClNO Melting Pt: 80…84 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00276391 CAS-Nummer: 19047-31-5 |