5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32316.03EA 338 CHF
H32316.03
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Melting Pt: 235…238 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10687236
CAS-Nummer: 749875-16-9