Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe 2 mm (0.08 in) Ø
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43971.BV 43971.9X 43971.CE
43971.BVEA 165 CHF
43971.BV 43971.9X 43971.CE
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe 2 mm (0.08 in) Ø
Tungsten
Formel: W
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945