4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H31827.03 H31827.09
H31827.03EA 48.5 CHF
H31827.03 H31827.09
4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Purity: 97% CAS No.: 81015-49-8 Molecular Formula: C9H7NOS Formula Weight: 177.28 Melting Point: 162-165° MDL No.: MFCD07368615
Formel: C₉H₇NOS
MW: 177.28 g/mol
Melting Pt: 162…165 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368615
CAS-Nummer: 81015-49-8