(R)-(+)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl 97%
Lieferant: Thermo Scientific
H31791.03EA 507 CHF
H31791.03
(R)-(+)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl 97%
(R)-(+)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl
Formel: C₂₄H₂₂O₄
MW: 374,429 g/mol
Melting Pt: 101…105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788935
CAS-Nummer: 173831-50-0