Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe 2.54 mm (0.10 in) Ø
Lieferant: Thermo Scientific
43249.BVEA
273
CHF
43249.BV
Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe 2.54 mm (0.10 in) Ø
Indium
Formel:
In MW: 114,82 g/mol Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa) Melting Pt: 156 °C Dichte: 7,3 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134048 CAS-Nummer: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |