Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H30264.MD
H30264.03
H30264.MDEA
208
CHF
H30264.MD
H30264.03
Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I) 97%
Chloro(p-cymene)-N-(p-toluenesulphonyl)(R,R)-1,2-cyclohexanediamineruthenium(I)
Purity: 97%
CAS No.: 213603-12-4
Molecular Formula: C23H33ClN2O2RuS
Formula Weight: 538.11
MDL No.: MFCD12546183
Formel:
C₂₃H₃₃ClN₂O₂RuS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12546183 CAS-Nummer: 213603-12-4 |