Vinyl decanoate 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Decanoic Acid Vinyl Ester
H29081.14
H29081.06
H29081.14EA
186
CHF
H29081.14
H29081.06
Vinyl decanoate 95% stabilisiert
Vinyl decanoate
Purity: 95%
CAS No.: 4704-31-8
Molecular Formula: C12H22O
Formula Weight: 198.30
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.435
Boiling Point: 119-120°/10mm
MDL No.: MFCD00027349
Formel:
C₁₂H₂₂O₂ Siedepunkt: 119…120 °C (10 mmHg) Dichte: 0.886 Flash-Pt: 104 °C (219 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00027349 CAS-Nummer: 4704-31-8 EINECS: 225-185-7 |