tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27861.03 H27861.06 H27861.14
H27861.03EA 91.2 CHF
H27861.03 H27861.06 H27861.14
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%, tech.
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Purity: 90% CAS No.: 5815-08-7 Molecular Formula: C9H22N2O Formula Weight: 174.30 Flash Point: 41°(106°F) Refractive Index: 1.422 Boiling Point: 50-55°/15mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00042858
Formel: C₉H₂₂N₂O
Siedepunkt: 50…55 °C (15 mmHg)
Dichte: 0,844
Flash-Pt: 41 °C (106 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042858
CAS-Nummer: 5815-08-7
EINECS: 227-383-9
UN: 1993
ADR: 3,III