4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt Indikator
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27830.06EA 374 CHF
H27830.06
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt Indikator
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acidsodium salt
Formel: C₁₅H₁₄N₃O₂Na
MW: 291,28 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020350
CAS-Nummer: 845-46-5