6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
H27796.06
H27796.03
H27796.06EA
147
CHF
H27796.06
H27796.03
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 98%
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Purity: 98%
CAS No.: 4694-91-1
Molecular Formula: C7H4N2O4
Formula Weight: 180.12
Melting Point: 244-249°
MDL No.: MFCD00463755
Formel:
C₇H₄N₂O₄ MW: 180,12 g/mol Melting Pt: 244…249 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00463755 CAS-Nummer: 4694-91-1 EINECS: 225-157-4 |