Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
[(ppy)2IrCl]2, Dichlorotetrakis[2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III), Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
H27752.ME
H27752.MC
H27752.MEEA
801
CHF
H27752.ME
H27752.MC
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
CAS No.: 92220-65-0
Molecular Formula: C44H32Cl2Ir2N4
Formula Weight: 1072.09
MDL No.: MFCD07784515
Formel:
C₄₄H₃₂Cl₂Ir₂N₄ MW: 1072,09 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784515 CAS-Nummer: 92220-65-0 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)