7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27563.06
H27563.03
H27563.06EA
668
CHF
H27563.06
H27563.03
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one 97%
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Purity: 97%
CAS No.: 90814-91-8
Molecular Formula: C8H6BrNOS
Formula Weight: 244.11
Melting Point: 210-214°
MDL No.: MFCD02660583
Formel:
C₈H₆BrNOS Melting Pt: 210…214 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02660583 CAS-Nummer: 90814-91-8 |