4-n-Pentyloxyphenylacetylene 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
1-Eth-1-ynyl-4-(pentyloxy)benzene
H27555.09
H27555.03
H27555.09EA
349
CHF
H27555.09
H27555.03
4-n-Pentyloxyphenylacetylene 99%
4-n-Pentyloxyphenylacetylene
Purity: 99%
CAS No.: 79887-16-4
Molecular Formula: C13H16O
Formula Weight: 188.27
Flash Point:
Formel:
C₁₃H₁₆O MW: 188,27 g/mol Siedepunkt: 113…115 °C (2 mmHg) Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00173877 CAS-Nummer: 79887-16-4 |