(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27321.03EA
1130
CHF
H27321.03
H27321.MD
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
Formel:
C₃₄H₃₇NO₂P₂ MW: 553,62 g/mol Melting Pt: 100…103 °C |
MDL Number:
MFCD01631275 CAS-Nummer: 61478-28-2 |