4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27313.03EA 511 CHF
H27313.03 H27313.MD
4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine 95%
4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine
Formel: C₁₁H₉ClN₂O
MW: 220,66 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798233
CAS-Nummer: 108381-28-8