5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H27287.06
H27287.03
H27287.06EA
214
CHF
H27287.06
H27287.03
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 51516-68-8
Molecular Formula: C10H7ClN4
Formula Weight: 218.65
Melting Point: 183-187°
MDL No.: MFCD00128298
Formel:
C₁₀H₇ClN₄ MW: 218.65 g/mol Melting Pt: 183…187 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00128298 CAS-Nummer: 51516-68-8 |