N-Methyl-tert-butylamine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H27242.03 H27242.06
H27242.03EA 61.8 CHF
H27242.03 H27242.06
N-Methyl-tert-butylamine 97%
N-Methyl-tert-butylamine
Purity: 97% CAS No.: 14610-37-8 Molecular Formula: C5H13N Formula Weight: 87.16 Flash Point: -18°(0°F) Refractive Index: 1.3950 Odour: Amine-like Boiling Point: 67-69° UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00042853
Formel: C₅H₁₃N
MW: 87.166 g/mol
Siedepunkt: 67…69 °C
Dichte: 0.727
Flash-Pt: –18 °C (0 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042853
CAS-Nummer: 14610-37-8
EINECS: 238-646-2
ADR: 3 II