2-Chlor-3-chinolincarbaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27133.09
H27133.03
H27133.09EA
243
CHF
H27133.09
H27133.03
2-Chlor-3-chinolincarbaldehyd 98%
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 73568-25-9
Molecular Formula: C10H6ClNO
Formula Weight: 191.62
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD00130079
Formel:
C₁₀H₆ClNO Melting Pt: 148…150 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00130079 CAS-Nummer: 73568-25-9 |