[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H26897.03EA 114 CHF
H26897.03 H26897.MD
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Formel: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
MW: 589,77 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844773
CAS-Nummer: 59831-02-6